Learn More
BORIS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | BORIS |
|---|---|
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16887903
|
Proteintech
11074-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16877903
|
Proteintech
11074-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Polyclonal anti-CFCFL antibody (11074-2-AP) is produced by immunizing animals with part of C-terminal chain of CTCFL and detects a 75 kDa and a 55 kDa band.
CTCFL is a paralog of CTCF and appears to be expressed primarily in the cytoplasm of spermatocytes. CTCFL is normally expressed in a mutually exclusive pattern that correlates with resetting of methylation marks during male germ cell differentiation.Especificaciones
| BORIS | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| A2APF3, Q8NI51 | |
| 100360757, 140690, 664799 | |
| BORIS Fusion Protein Ag1547 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CTCFL |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| BORIS, Cancer/testis antigen 27, CCCTC binding factor, CT27, CTCF like protein, CTCF paralog, CTCF T, CTCFL, Zinc finger protein CTCF T | |
| Ctcfl | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |