Learn More
BORIS Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2B12E2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | BORIS |
|---|---|
| Clon | 2B12E2 |
| Concentración | 0.71 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16897045
|
Proteintech
60079-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16887045
|
Proteintech
60079-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CTCFL is a paralog of CTCF and appears to be expressed primarily in the cytoplasm of spermatocytes. CTCFL is normally expressed in a mutually exclusive pattern that correlates with resetting of methylation marks during male germ cell differentiation.Especificaciones
| BORIS | |
| 0.71 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| BORIS, Cancer/testis antigen 27, CCCTC binding factor, CT27, CTCF like protein, CTCF paralog, CTCF T, CTCFL, Zinc finger protein CTCF T | |
| Ctcfl | |
| IgG1 | |
| Caprylic Acid Precipitation | |
| Antibody |
| 2B12E2 | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Mouse, Human | |
| A2APF3, Q8NI51 | |
| 140690, 664799 | |
| BORIS Fusion Protein Ag1003 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CTCFL |