Learn More
BORIS Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2B12E2, Proteintech
Código de producto. 16887045 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16887045 150 μL 150 microlitros
16897045 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16887045
Marca: Proteintech 600791IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
CTCFL is a paralog of CTCF and appears to be expressed primarily in the cytoplasm of spermatocytes. CTCFL is normally expressed in a mutually exclusive pattern that correlates with resetting of methylation marks during male germ cell differentiation.
Especificaciones
Antígeno BORIS
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2B12E2
Concentración 0.71 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CTCFL
N.º de referencia del gen A2APF3, Q8NI51
Alias de gen BORIS, Cancer/testis antigen 27, CCCTC binding factor, CT27, CTCF like protein, CTCF paralog, CTCF T, CTCFL, Zinc finger protein CTCF T
Símbolos de los genes Ctcfl
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BORIS Fusion Protein Ag1003
Método de purificación Caprylic Acid Precipitation
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140690, 664799
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1