Learn More
Boric Acid, Granular, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
393.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Para tampones de biología molecular
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Boric Acid |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1 l = 1,43kg |
Cantidad | 2,5 kg |
Forma física | Granular |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 61.83 |
Grado | Biorreactivo ultrapuro |