missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 Antibody (029), Janelia Fluor™ 549 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18589188 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589188 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589188 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289249JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 Monoclonal antibody specifically detects Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 029
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ADP-ribosyl cyclase 2, Bone marrow stromal antigen 1, bone marrow stromal cell antigen 1, BST-1, cADPr hydrolase 2, CD157, CD157 antigen, Cyclic ADP-ribose hydrolase 2, EC 3.2.2.5, NAD(+) nucleosidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 (Met 1-Lys 292; NP_004325.2).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 683
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.