missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boll Antibody (OTI2D11), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18113342 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18113342 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18113342

Marca: Novus Biologicals NBP272180JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Boll Monoclonal specifically detects Boll in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Boll
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D11
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen bol, boule-like (Drosophila), BOULEbol (Drosophila boule homolog)-like, protein boule-like
Símbolos de los genes BOLL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Boll (NP_149019) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 66037.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.