missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boll Antibody (OTI2D11), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18104414 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18104414 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18104414 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272180F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Boll Monoclonal specifically detects Boll in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Boll
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D11
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen bol, boule-like (Drosophila), BOULEbol (Drosophila boule homolog)-like, protein boule-like
Símbolos de los genes BOLL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Boll (NP_149019) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 66037.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.