missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
BOLA2 Polyclonal antibody specifically detects BOLA2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BOLA2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | BolA Homolog 2B (E. Coli), BOLA2, BOLA2A, BOLA2B, BolA-Like 2B, BolA-Like 2B (E. Coli), BolA-Like Protein 2, BolA-Like Protein 2 Member B, BolA-Like Protein 2B |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recognizes region between residues Between between 36 and 86.. |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?