missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA2 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587478 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587478 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587478 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318507AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BOLA2 Polyclonal antibody specifically detects BOLA2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BOLA2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BolA Homolog 2B (E. Coli), BOLA2, BOLA2A, BOLA2B, BolA-Like 2B, BolA-Like 2B (E. Coli), BolA-Like Protein 2, BolA-Like Protein 2 Member B, BolA-Like Protein 2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between between 36 and 86..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 654483
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.