Learn More
Bohlender™ Tubos de PTFE BOLA™
Apariencia de translúcidos a blancos lechosos.Ofrecen alta resistencia química y soportan temperaturas de -200 a 260 °C. Son ideales para aplicaciones de cromatografía líquida.
Marca: Bohlender™ S1810-74
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Resistencia química casi universal
- Libres de agentes extraíbles
- Fisiológicamente seguros
- Superficie no adhesiva
- Muy buenas características de deslizamiento
- Muy buenas características dieléctricas
- Pirorretardantes conforme a UL94V0
- Valor de oxígeno superior a 95
- Resistentes a la irradiación y al tiempo
- Pueden esterilizarse en ETO y en autoclaves
Compliance
FDA
Especificaciones
Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1 mm | |
-200 °C | |
Autoclave y óxido de etileno | |
256 mm | |
de 260 °C |
FDA | |
14 mm | |
16 mm | |
Tubos perfectos para gases o líquidos puros y agresivos | |
D.E. de 16 mm, D.I. de 14 mm | |
Blanco translúcido | |
20 bar |