Learn More
Bohlender™ Cilindros de medición BOLA™
Código de producto. p-7237730
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Graduaciones:
1 mL
2 mL
2,5 mL
5 mL
Diámetro interior (métrico):
24 mm
30 mm
40 mm
53 mm
Altura (métrico):
172 mm
202 mm
268 mm
308 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) unitSize
17186924 50 mL 1 mL 24 mm 172 mm cada uno
17196924 100 mL 2 mL 30 mm 202 mm cada uno
17106934 250 mL 2,5 mL 40 mm 268 mm cada uno
17116934 500 mL 5 mL 53 mm 308 mm cada uno
4 options
Código de producto. 17186924
Marca: Bohlender™ A16412
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cilindros de medición translúcidos con base hexagonal para evitar que ruede.
  • Translúcido y no poroso
  • Diseño basado en ISO 4788
  • Con graduación (sin calibrar), boquilla y anillo de refuerzo
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
  • La base hexagonal evita que el cilindro se desplace
  • Graduación permanente y rebajada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Graduaciones 1 mL
Capacidad (imperial) 1,7 oz
Forma Cilindro
Diámetro interior (métrico) 24 mm
Diámetro (imperial) interior 0,94 in
Altura (imperial) 6,8 in
Altura (métrico) 172 mm