Learn More
BOC-o-Bencilo-L-serina hidroxisuccinimida éster, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
5 g; frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | BOC-O-Benzyl-L-serine hydroxysuccinimide ester |
CAS | 13650-73-2 |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C19H24N2O7 |
Cantidad | 5g |
Rotación específica | -16.4 |
Sinónimo | boc-ser bzl-osu, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine n-succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-ser bzl osu, n-boc-3-benzyloxy-ala-succinimidyl oh, boc-ser bzl-osu hplc, n-boc-o-benzyl-l-serine n-succinimidyl ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl o-benzyl-n-t-butoxycarbonyl-l-serinate |
Clave InChI | NTFYOALQRQBBDG-AWEZNQCLSA-N |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- BOC-O-Benzyl-L-serine hydroxysuccinimide ester