Learn More
BOB1 Antibody (BOB1/2425), Novus Biologicals™
Código de producto. 18639546 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18639546 20 μg 20 microgramos
18628206 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18639546
Marca: Novus Biologicals NBP27575620ug
Mouse Monoclonal Antibody
BOB1 Monoclonal antibody specifically detects BOB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BOB1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon BOB1/2425
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen Q16633
Alias de gen B-cell-specific coactivator OBF-1, BOB-1, OBF-1, OBF1BOB1, OCAB, OCA-B, OCT-binding factor 1, POU class 2 associating factor 1, POU domain class 2, associating factor 1, POU domain class 2-associating factor 1, POU domain, class 2, associating factor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 148-255) of human BOB1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q16633)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5450
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ