missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOB1 Antibody (BOB1/2424), Novus Biologicals™

Código de producto. 18691087 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18691087 100 μg 100 microgramos
18636267 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18691087

Marca: Novus Biologicals NBP275752100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BOB1 Monoclonal antibody specifically detects BOB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BOB1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BOB1/2424
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, Flow Cytometry 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen Q16633
Alias de gen B-cell-specific coactivator OBF-1, BOB-1, OBF-1, OBF1BOB1, OCAB, OCA-B, OCT-binding factor 1, POU class 2 associating factor 1, POU domain class 2, associating factor 1, POU domain class 2-associating factor 1, POU domain, class 2, associating factor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 148-255) of human BOB1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q16633)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5450
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.