missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Translucent

Boats with ring handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.

Marca:  Helios Italquartz 62F00104

Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15878024

  • 123.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Translúcido
  • Incluye mango con anillo
  • Químicamente inertes
  • Excelente aislamiento eléctrico
  • Excelente robustez y durabilidad.
  • Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones

Especificaciones

Plano
Cuarzo
Navecilla con mango con anillo
76/16 mm
10 mm
Translúcido
Navecilla
76 mm x 10 mm
10 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales