missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BNIP3 Antibody (ANa40), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18005885 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18005885 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18005885

Marca: Novus Biologicals NB1001543AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BNIP3 Monoclonal specifically detects BNIP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BNIP3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon ANa40
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
N.º de referencia del gen Q12983
Alias de gen BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kD-interacting protein 3, NIP3
Símbolos de los genes BNIP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (Residues 1-163 of Human BNIP3).
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Hypoxia, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 664
Especificidad de la prueba BNIP3 (ANa40)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.