Learn More
Eurofins DiscoverX Bmx Protein, Active
Descripción
BMX (also called ETK, Bone marrow tyrosine kinase gene in chromosome X protein, Epithelial and endothelial tyrosine kinase) is one of the non-receptor tyrosine kinases, located intracellularly. It is a src homolog and contains an SH3 and SH2 domain upstream from the tyrosine kinase domain. Unlike other members of the BTK family kinases, which are mostly hemopoietic cell-specific, BMX is preferentially expressed in epithelial and endothelial cells of large arteries. Inhibitors of BMX may be useful in the treatment of atherosclerosis and cancer.
GenBank NM_001721
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 79 kDa |
| Cantidad | 10 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Full-length |
| Grado de pureza o calidad | ≥63% |
| Expresión | Bmx, active |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.