missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMPR-IA/ALK-3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18079873 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18079873 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18079873

Marca: Novus Biologicals NB10041375

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

BMPR-IA/ALK-3 Polyclonal specifically detects BMPR-IA/ALK-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BMPR-IA/ALK-3
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:16000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_004320.2
Alias de gen ACVRLK310q23del, ALK-3, ALK3EC 2.7.11.30, BMP type-1A receptor, BMPR-1A, bone morphogenetic protein receptor type-1A, bone morphogenetic protein receptor, type IA, CD292, CD292 antigen, EC 2.7.11, Serine/threonine-protein kinase receptor R5, SKR5, type II-like kinase 3
Símbolos de los genes BMPR1A
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-KSDSDQKKSEN corresponding to internal region according to NP_004320.2.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Mesenchymal Stem Cell Markers, Protein Kinase, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 657
Especificidad de la prueba Cross reacts with Human. Expected from sequence similarity: Mouse, Rat and Dog.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.