missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BMP3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | BMP3 |
|---|---|
| Concentración | 0.4 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16871715
|
Proteintech
22188-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16861715
|
Proteintech
22188-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The BMPs belong to the TGF-Beta superfamilyBMPs stimulate the production of bone matrix proteins and thereby alter stromal cell and osteoclast proliferation, a key step in bone marrow development. In addition to promoting ectopic bone and cartilage development, BMPs regulate the growth, differentiation, chemotaxis, proliferation, and apoptosis of various cell types, including mesenchymal cells, epithelial cells, hematopoietic cells, and neuronal cells. BMPs also play a role in dorsal/ventral patterning. BMP3, highly expressed in lung, ovary and small intestine, participates in cartilage and bone formation. BMP3 and BMP2 genes map to conserved regions between human and mouse.Especificaciones
| BMP3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P12645 | |
| 651 | |
| BMP3 Fusion Protein Ag16750 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BMP3 |
| 0.4 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BMP 3, BMP 3A, BMP3, BMP3A, bone morphogenetic protein 3, Bone morphogenetic protein 3A, Osteogenin | |
| BMP3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto