missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMP3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16861715 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16861715 150 μL 150 microlitros
16871715 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16861715

Marca: Proteintech 221881AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The BMPs belong to the TGF-Beta superfamilyBMPs stimulate the production of bone matrix proteins and thereby alter stromal cell and osteoclast proliferation, a key step in bone marrow development. In addition to promoting ectopic bone and cartilage development, BMPs regulate the growth, differentiation, chemotaxis, proliferation, and apoptosis of various cell types, including mesenchymal cells, epithelial cells, hematopoietic cells, and neuronal cells. BMPs also play a role in dorsal/ventral patterning. BMP3, highly expressed in lung, ovary and small intestine, participates in cartilage and bone formation. BMP3 and BMP2 genes map to conserved regions between human and mouse.

Especificaciones

Antígeno BMP3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica BMP3
N.º de referencia del gen P12645
Alias de gen BMP 3, BMP 3A, BMP3, BMP3A, bone morphogenetic protein 3, Bone morphogenetic protein 3A, Osteogenin
Símbolos de los genes BMP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno BMP3 Fusion Protein Ag16750
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 651
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.