missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMP-8b Antibody (13E6), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18188087 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18188087 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18188087

Marca: Novus Biologicals NBP242693V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BMP-8b Monoclonal specifically detects BMP-8b in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BMP-8b
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 13000000
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen BMP-8, bone morphogenetic protein 8b, MGC131757
Símbolos de los genes BMP8B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human BMP8b (264-402aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 656
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.