missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMP-6 Antibody (74219.11), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200067432 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18594620 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594620

Marca: Novus Biologicals NB120108590.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BMP-6 Monoclonal specifically detects BMP-6 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BMP-6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 74219.11
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Blocking/Neutralizing 0.5-2 μg/mL
N.º de referencia del gen P22004
Alias de gen BMP-6, bone morphogenetic protein 6, vegetal related growth factor (TGFB-related), vegetal-related (TGFB related) cytokine, VG-1-R, VG-1-related protein, Vg1-related sequence, VGR, VGR1, VGR-1
Símbolos de los genes BMP6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length protein (Human) expressed in CHO cells.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 654
Especificidad de la prueba This shows less than 5 % cross-reactivity with recombinant human BMP5 and BMP7 and no cross-reactivity with recombinant human BMP2 and BMP4 under reducing conditions.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.