missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bmf Antibody (9G10), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18232208 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18232208 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18232208 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP280090AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Bmf Monoclonal antibody specifically detects Bmf in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bmf
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 9G10
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Bcl2 modifying factor, bcl-2-modifying factor, FLJ00065
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant mouse Bmf.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90427
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.