missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BM635, MedChemExpress

Código de producto. 16470637
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470637 50 mg 50 miligramos
16494308 10 mg 10 miligramos
16491129 1 mg 1 miligramo
16487027 5 mg 5 miligramos
16443036 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470637

Marca: Medchem Express HY109587

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BM635 is a MmpL3 inhibitor with outstanding anti-mycobacterial activity. BM635 has an MIC50 of 0.12 μM against M. tuberculosis H37Rv.

BM635 is a MmpL3 inhibitor with outstanding anti-mycobacterial activity. BM635 has an MIC50 of 0.12 μM against M. tuberculosis H37Rv.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BM635
CAS 1493762-74-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29FN2O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 31 mg/mL (78.98 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C1=CC=C(C2=CC(CN3CCOCC3)=C(C)N2C4=CC=C(F)C=C4)C=C1)C
Peso molecular (g/mol) 392.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.51
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.