Descripción
- Esta gama de raspadores desechables azules están disponibles en versiones estériles y no estériles.
- Están fabricados con polímeros de alta calidad.
- Estos rascadores son ideales para la fabricación de cremas, ungüentos y pastas.
- El color azul brillante significa que se pueden ver fácilmente si se dejan en el producto por error.
- Los raspadores SteriWare™ están disponibles en versiones estériles y no estériles.
- Montados y embalados en una sala limpia.
- Embolsados individualmente.
- Fabricados con materiales conformes con la normativa de la FDA y la UE.
- Sin BSE/EET.
- Trazabilidad completa de lotes.
- Disponible esterilizados mediante radiación gamma (SAL 10-6).
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (L x An) | 75 x 75 mm |
| Material | Polipropileno |
| Envase | Embolsados individualmente |