Descripción
- Para uso en purificación y aislamiento de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Patrón de peso molecular de proteínas |
| Formulario | Sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del volumen de vacío en las columnas de filtración de gel |
| Cantidad | 10 g |