Learn More
Fisherbrand™ Bloque de aluminio anodizado
Click to view available options
Descripción:
Capacidad para 12 tubos de 15 ml
Capacidad para 12 tubos de 16 mm
Capacidad para 20 tubos de 10 mm
Capacidad para 20 tubos de 12 mm
Capacidad para 20 tubos de 13 mm
Capacidad para 24 tubos de 0,5 ml
Capacidad para 24 tubos de 1,5 ml
Capacidad para 24 tubos de 2,0 ml
Capacidad para 35 tubos de 6 mm
Capacidad para 48 tubos de 0,2 ml
Capacidad para 5 tubos de 50 ml
Capacidad para 6 tubos de 20 mm
Capacidad para 6 tubos de 25 mm
Con 96 agujeros
Sin orificios
Descripción
- Excelente transferencia de calor
- Anodizado para resistir los choques térmicos
- Para sostener tubos de ensayo para calentadores digitales
- Disponible para adaptarse a una amplia variedad de tamaños y tubos de recuento
Información de órdenes
Admite
Especificaciones
Descripción | Capacidad para 35 tubos de 6 mm |
Para utilizar con (equipo) | Para tubos de ensayo |
Material | Aluminio anodizado |
Tipo | Accesorio, bloque |
Peso (métrico) | 1 kg |