Learn More
BLOC1S2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200059021 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18627078 100 μg 100 microlitros
18652167 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18627078
Marca: Novus Biologicals NBP300218100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
BLOC1S2 Polyclonal antibody specifically detects BLOC1S2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BLOC1S2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen biogenesis of lysosomal organelles complex-1, subunit 2, BLOC-1 subunit 2, CEAP, centrosomal 10 kDa protein, centrosome protein oncogene, Centrosome-associated protein, subunit 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human BLOC1S2 (Uniprot#: Q6QNY1-2; Met1-Arg99).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 282991
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG