missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BLOC1S2 Antibody (03), DyLight 650 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18589991 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589991 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589991 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306213C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BLOC1S2 Monoclonal antibody specifically detects BLOC1S2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BLOC1S2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 03
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen biogenesis of lysosomal organelles complex-1, subunit 2, BLOC-1 subunit 2, CEAP, centrosomal 10 kDa protein, centrosome protein oncogene, Centrosome-associated protein, subunit 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human BLOC1S2 (Q6QNY1-2; Met1-Arg99).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 282991
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.