missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BLMH/Bleomycin Hydrolase Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594093 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18594093 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594093

Marca: Novus Biologicals NBP298334MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BLMH/Bleomycin Hydrolase Polyclonal antibody specifically detects BLMH/Bleomycin Hydrolase in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Dilución Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHBMHBLM hydrolase, bleomycin hydrolase, EC 3.4.22.40
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
Formulario Purified
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.