missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BLIMP1/PRDM1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5052305 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18149583 0.025 mL 25 microlitros
18164635 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18149583

Marca: Novus Biologicals NBP227180SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

BLIMP1/PRDM1 Polyclonal specifically detects BLIMP1/PRDM1 in Human, Bovine samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BLIMP1/PRDM1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación 0.1 ml crude whole Rabbit sera with 50% Glycerol with 0.025% Sodium Azide
Alias de gen Beta-interferon gene positive regulatory domain I-binding factor, beta-interferon gene positive-regulatory domain I binding factor, BLIMP-1, BLIMP1MGC118925, blmp-1, B-lymphocyte-induced maturation protein 1, MGC118922, MGC118923, Positive regulatory domain I-binding factor 1, PR domain containing 1, with ZNF domain, PR domain zinc finger protein 1, PR domain-containing protein 1, PRDI-BF1MGC118924, PRDI-binding factor 1, PRDI-binding factor-1, PR-domain zinc finger protein 1
Símbolos de los genes PRDM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Amino acids 692-719 of human BLIMP-1 (PRDM1) were used as the immunogen for this antibody.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 639
Especificidad de la prueba It is 100% homologous in isoforms 1 and 2 of human BLIMP-1 (PRDM1).
Especies diana Human, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.