missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
BLIMP1/PRDM1 Monoclonal specifically detects BLIMP1/PRDM1 in Human, Mouse, Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Monoclonal |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Símbolos de los genes | PRDM1 |
| Método de purificación | Protein G purified |
| Especies diana | Pig |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG1 |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?