Learn More
BRAND™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato BLAUBRAND™
Código de producto. 15290898 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
50 ml
100 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15290898 10 ml paquete de 2
15260908 1000 ml cada uno
15230908 100 ml paquete de 2
15210908 50 ml paquete de 2
15287289 5 ml paquete de 2
5 options
Código de producto. 15290898
Marca: BRAND™ 32808
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye base de vidrio hexagonal para mayor estabilidad. La boquilla facilita el vertido sin derrames.
  • Probeta graduada con boquilla y base de vidrio hexagonal
  • Vidrio de borosilicato (Boro 3.3) conforme a DIN en ISO 4788
  • Clase A, marcado DE-M
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Graduaciones impresas en azul
  • Incluye certificado de lote USP
  • También disponible con certificado individual USP previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Color de escala Azul
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788, USP
Class A
Altura (métrico) 140 mm
Tolerance Metric ±0,1 ml
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 10 ml
Incluye Certificado de lote USP
Báscula Marcado DE-M
Graduaciones 0,2 ml
Límite de error ±0.10mL