Descripción
- Probeta graduada con boquilla y base de vidrio hexagonal
- Vidrio de borosilicato (Boro 3.3) conforme a DIN en ISO 4788
- Clase A, marcado DE-M
- Calibrado para contener (TC, In)
- Graduaciones impresas en azul
- Incluye certificado de lote USP
- También disponible con certificado individual USP previa solicitud
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788, USP |
| Class | A |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Tolerance Metric | ±0,05 ml |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Mostrar más |