Learn More
Propionato de acetato de bisfenol A, epoxi curativa, CE-326, Thermo Scientific™
41.05€ - 116.00€
CAS 1071466-57-3
Fórmula molecular C20H22O4
Peso molecular (g/mol) 326.392
Número MDL MFCD22380701
Clave InChI VWMUCEDXVAQLNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bisphenol a acetate propionate, technical grade, bisphenol a acetate propionate, epoxy curative, ec-326, 4-2-4-acetyloxy phenyl propan-2-yl phenyl propanoate
PubChem CID 59317407
Nombre IUPAC [4-[2-(4-acetiloxifenil)propan-2-il]fenil] propanoato
SMILES CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15437215
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
046441.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15447215
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
046441.22
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Recommended for use as an epoxy curative to improve toughness, hydrophobicity, and hydrolytic stability
Especificaciones
1071466-57-3
326.392
VWMUCEDXVAQLNS-UHFFFAOYSA-N
59317407
CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
C20H22O4
MFCD22380701
bisphenol a acetate propionate, technical grade, bisphenol a acetate propionate, epoxy curative, ec-326, 4-2-4-acetyloxy phenyl propan-2-yl phenyl propanoate
[4-[2-(4-acetiloxifenil)propan-2-il]fenil] propanoato
Especificaciones
Bisphenol A acetate propionate
Epoxy curative, EC-326
Blanco a amarillo sólido
MFCD22380701
VWMUCEDXVAQLNS-UHFFFAOYSA-N
[4-[2-(4-acetiloxifenil)propan-2-il]fenil] propanoato
59317407
Blanco a amarillo
1071466-57-3
C20H22O4
bisphenol a acetate propionate, technical grade, bisphenol a acetate propionate, epoxy curative, ec-326, 4-2-4-acetyloxy phenyl propan-2-yl phenyl propanoate
CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
326.392
326.39
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Mantener en frío