Learn More
Dicloruro de bis(ciclopentadienil)circonio, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10790965
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1291-32-3
Fórmula molecular C10H10Cl2Zr
Peso molecular (g/mol) 292.32
Número MDL MFCD00003726
Sinónimo Zirconocene dichloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 242.0°C to 245.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Fieser 11,51; 16,393
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.32
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o cristales