Learn More
Bis(ciclopentadienil)níquel, seco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442977
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Código de producto. 15442977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087899.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1271-28-9 | C10H10Ni | 188.883 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1271-28-9
Fórmula molecular C10H10Ni
Peso molecular (g/mol) 188.883
Número MDL MFCD00001441
Clave InChI RQKPFSQDBAZFJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis cyclopentadienyl nickel ii
PubChem CID 24942185
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; níquel(2+)
SMILES C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Ni+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (cyclopentadienyl)nickel
Nombre de nota Dry
Punto de fusión 171°C to 173°C
Color Verde
Cantidad 2 g
Número UN UN3391
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.9
Forma física cristalino/a/s