Learn More
Bis(ciclopentadienil)manganeso, sublimado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15461067 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15461067
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014535.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73138-26-8
Fórmula molecular C10H10Mn
Peso molecular (g/mol) 185.13
Número MDL MFCD00045468
Clave InChI LCGVCXIFXLGLHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis cyclopentadienyl manganese, acmc-20aln3, dicyclopentadienylmanganese, manganese,di-2,4-cyclopentadien-1-yl, bis cyclopenta-1,3-dien-1-yl manganese
PubChem CID 21960473
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno;manganeso(2 +)
SMILES [Mn](c1cccc1)c1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)manganese
Nombre de nota Sublimed
Punto de fusión 175°C
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Envase Ampolla
Cantidad 5 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.13
Forma física Polvo