Learn More
Bis(3-fluorofenil) disulfuro, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11383986
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383986 1 g 1 g
11393986 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17186.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63930-17-6
Fórmula molecular C12H8F2S2
Peso molecular (g/mol) 254.313
Número MDL MFCD01318104
Clave InChI LFVFHTBHAIVNJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 3-fluorophenyl disulfide, bis 3-fluorophenyl disulphide, 1,2-bis 3-fluorophenyl disulfane, 3,3'-difluoro diphenyl disulfide, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl disulfanyl benzene, 3,3'-difluorodiphenyl disulfide, bis-3-fluorophenyl disulfide, disulfide, bis 3-fluorophenyl, di3-fluorophenyl disulfide
PubChem CID 2737794
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-[(3-fluorofenil)disulfanil]benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)SSC2=CC=CC(=C2)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(3-fluorophenyl) disulfide
Densidad 1.27
Punto de ebullición 308°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6185
Cantidad 1 g
Beilstein 2530329
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.31
Porcentaje de pureza 97%