Learn More
Bis[2-hidroxi-5-metil-3-(1-metilciclohexil)fenilo]metano, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11368036
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368036 50 g 50 g
11378036 250 g 250 g
11388036 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13323.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-62-3
Fórmula molecular C29H40O2
Peso molecular (g/mol) 420.64
Número MDL MFCD00151797
Clave InChI PHXLONCQBNATSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-methylenebis 6-1-methylcyclohexyl-p-cresol, ionox wsp, nonox wsp, bisalkofen mtsp, unii-7tir91vdi9, 7tir91vdi9, p-cresol, 2,2'-methylenebis 6-1-methylcyclohexyl, 2,2'-methylenebis 4-methyl-6-1-methylcyclohexyl phenol
PubChem CID 6486
Nombre IUPAC 2-[[2-hidroxi-5-metil-3-(1-metilciclohexil)fenilo]metil]-4-metil-6-(1-metilciclohexil)fenol
SMILES CC1=CC(=C(O)C(CC2=C(O)C(=CC(C)=C2)C2(C)CCCCC2)=C1)C1(C)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[2-hydroxy-5-methyl-3-(1-methylcyclohexyl)phenyl]methane
Punto de fusión 130°C to 135°C
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 2313064
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.64
Porcentaje de pureza 94%