Learn More
Birch pollen Bet V1 Antibody (M0418) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200072458 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
50 microgramos
18687107 0.025 mg 25 microgramos
18652169 0.05 mg 50 microgramos
2 options
Código de producto. 18687107
Marca: Novus Biologicals NBP3090120.025mg
Human Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal antibody specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA, X-Ray Crystallography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Birch pollen Bet V1
Aplicaciones ELISA, X-Ray Crystallography
Clasificación Monoclonal
Clon M0418
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Especie del huésped Human
Inmunógeno Bet v 1-A, a major allergen of the European white birch.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Plant
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgE λ