Learn More
BirA Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18662377 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18662377 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18662377
Marca: Novus Biologicals NBP299832APC
Rabbit Polyclonal Antibody
BirA Polyclonal antibody specifically detects BirA in E. coli samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Epitope Tags