Learn More
BirA Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Código de producto. 18358014 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18358014 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18358014 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299832AF532
Rabbit Polyclonal Antibody
BirA Polyclonal specifically detects BirA in E. coli samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BirA
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Bifunctional protein birA, Bio R, BioR, Biotin [acetyl CoA carboxylase] synthetase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant BirA (P06709; Met1-Lys321).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epitope Tags
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 948469
Especies diana E. coli
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG