Descripción
- Intervalo: 10-1280 pg/ml (0,5-64 pg/pocillo)
- Alta sensibilidad: 0,18 pg/pocillo, 3,6 pg/ml
- Protocolo de dos horas (15-20 horas para una sensibilidad máxima
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Tromboxano B2 |
| Intervalo del ensayo | De 10 a 1280 pg/ml |
| Incluye | Microplaca (tira de 12 x 8 pocillos recubierta con IgG de burro anticonejo), conjugado de tromboxano B2 peroxidasa (liofilizado), patrón de 2,56 ng (tromboxano B2), antisuero (Anti-tromboxano B2 de conejo, liofilizado), sustrato de TMB, concentrado de tampón de ensayo, concentrado de tampón de lavado |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen de muestra | 50 μl |
| Sensibilidad | De 1,18 a 3,6 pg/ml |
| Tiempo total del ensayo | 2 h |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Tipo de producto | Ensayo de tromboxano B2 |