Descripción
- Específico para MMP-1 total: reconoce el complejo pro MMP- 1, activo MMP-1 y MMP-1/TIMP-1
- Intervalo: De 6,25 a 100 ng/ml
- Sensibilidad: 1,7ng
- Protocolo de 5,5 horas
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MMP-1 |
| Intervalo del ensayo | De 6,25 a 100 ng/ml |
| reactividad cruzada | Humano |
| Incluye | Microplaca (tira de 12 x 8 pocillos recubierta con anti-MMP-1 de ratón), tampón de ensayo 1, tampón de ensayo 2, 1 ml de patrón MMP-1 humano (recombinante), anticuerpo de conejo Anti-MMP-1 (liofilizado), HRP de asno anticonejo (liofilizado), tampón de lavado, sustrato de TMB |
| Cantidad | Unidad |
| Tipo de muestra | Sobrenadante de cultivo celular, suero y plasma |
| Sensibilidad | 1,7 ng/mL |
| Tiempo total del ensayo | 5,5 h |
| Contenido y almacenamiento | De -15 °C a -30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Mida los niveles de proteínas de MMP |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MMP-1,Human, Assay
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- UNKNOWN ACUTE-(RPN2610:)100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene (RPN2610:)100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.