Learn More
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Antibody (Hyb-8) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18406761 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18406761 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18406761 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2346460.1mg
Mouse Monoclonal Antibody
Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) Monoclonal antibody specifically detects Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H) in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In-situ Hybridization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Biotin (Vitamin B7 or Vitamin H)
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), In Situ Hybridization (ISH)
Clasificación Monoclonal
Clon Hyb-8
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen 58-85-5, coenzyme R, d-biotin, Vitamin B7, vitamin H
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Biotinylated sheep immunoglobulin
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ