Descripción
- Con garantía de limpieza de PCR, estériles y ausencia de pirógenos, ATP y ADN
- Para su uso en los sectores farmacéutico y alimentario, biología molecular y tecnología celular
- Número de lote y fecha de caducidad en cada envase de ampollas
- Cada lote de producción se ha inspeccionado de manera continua por un laboratorio independiente
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 20 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Color de gradilla | Gris medio |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | epT.I.P.S.™ Individuales |
| Longitud (métrico) | 40 mm |
| Declaraciones de limpieza | Biopur™ |
| Envase | Individuales |
| Mostrar más |