Learn More
Corning™ Kit de entorno de crecimiento celular endotelial BioCoat™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11523590
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de entorno de crecimiento celular endotelial completo
Medio de cultivo celular endotelial
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo unitSize
11523590 Medio de cultivo celular endotelial 1 set
10365771 Kit de entorno de crecimiento celular endotelial completo 1 set
2 options
Código de producto. 11523590
Proveedor: Corning™ 355054
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Kit de entorno completo: 500 ml de medio de cultivo celular endotelial BD (medio MCDB 131 que contiene hidrocortisona, heparina y suero bovino fetal al 2 %; 5μ g de factor de crecimiento epidérmico de ratón liofilizado (EGF), grado de receptor; 100 mg de suplemento de crecimiento celular endotelial bovino liofilizado (ECGS); 50 mg de inhibidor de tripsina de soja liofilizado; cinco matraces de 75 cm2 de colágeno BD BioCoat Tipo I
Aumenta el rendimiento de las células endoteliales a partir de una variedad de fuentes
Ideal para las células de la vena de cordón umbilical humano (HUVEC), la arteria pulmonar (HPAEC) y la aorta (HAEC), así como para las células del corazón fetal bovino (FBHEC). Las interacciones entre los componentes de la matriz extracelular y los factores de crecimiento desempeñan una función esencial en la determinación de la adaptación y las respuestas de células de mamíferos a sus microentornos tanto in vivo como in vitro.
  • Las células se pueden subcultivar conforme a los procedimientos rutinarios, sembrar en sistemas de fermentación o utilizar en una gran variedad de bioensayos
  • Integran medio con suero bajo especialmente formulado o sin suero, suplementos de cultivo y factores de crecimiento
  • Cada lote de entorno se ha probado en un bioensayo y todos los componentes se han probado en cuanto a bacterias y hongos
Estos productos se han diseñado exclusivamente para investigación y no para fines de diagnóstico.
Construcción de sistemas de modelo para estudiar la angiogénesis, la aterosclerosis, la cicatrización de heridas y la toxicología in vitro
Informations sur la commande
Los medios y el instrumental para células también están disponibles por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo Medio de cultivo celular endotelial
Para utilizar con (aplicación) Construcción de sistemas de modelo para estudiar la angiogénesis, la aterosclerosis, la cicatrización de heridas y la toxicología in vitro
Requisitos de almacenamiento De 2° a 8 °C
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 1 unidad
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.