Learn More
Corning™ Sistema de angiogénesis para la invasión de células endoteliales BioCoat™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11543540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1/Paq.
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
11543540 5/Paq. 5 PCS
10290862 1/Paq. cada uno
2 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 11543540
Marca: Corning™ 354142
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Analice la invasión de células endoteliales mediante la detección por fluorescencia de una forma simplificada y reproducible
Las placas de insertos HTS son conjuntos de insertos de cultivo celular individuales conectados mediante un soporte rígido y compatibles con instrumentos robóticos. Este diseño de unidad individual hace que las placas de insertos sean ideales para realizar estudios de toxicidad celular automatizados de transporte de fármacos de alto rendimiento (células Caco-2) o estudios de migración e invasión celular.
Sistema de ensayo Corning BioCoat HTS Caco-2, membrana de PET: contiene un medio sin suero especialmente formulado, suplementos de cultivo, butirato de sodio y el sistema de insertos de 24 pocillos Corning BioCoat Fibrillar Collagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 0,3 cm2
Material PET
Tamaño de poro 3 μm
Tipo Membrana
Para utilizar con (aplicación) Invasión de células endoteliales
Cantidad 5/Paq.
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 5/caja
Revestimiento de superficie Matriz Matrigel™
N.° de pocillos 24