missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ BioClean Nano 4™ Non-sterile Nitrile Gloves, ISO Class 4
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Resistentes a una amplia gama de productos químicos
- Dedos texturizados para un mejor agarre
- Sin polvo, azufre, látex ni aceleradores
- Excelentes propiedades antiestáticas
- Recuento de partículas ultrabajo: < 800
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A 1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, (CE) 1935/2004 y (CE) 2023/2006 |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Con textura |
Grado | Categoría 3: Directiva 89/686/EEC del PPE |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | Sin talco |
Tamaño | Medio |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'